Stampa…
Tolcapone
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dihydroxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
463280010 463282500
ACRO463280010EA 430 EUR
ACRO463280010 ACRO463282500
Tolcapone
Tolcapone
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₁₁NO₅
Peso molecolare: 273,24 g/mol
Punto di fusione: 145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866569
CAS Number: 134308-13-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder3
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %