Stampa…
Tebuconazole
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
463260010 463260050
ACRO463260010EA 48.9 EUR
ACRO463260010 ACRO463260050
Tebuconazole
Tebuconazole
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₂₂ClN₃O
Peso molecolare: 307,82 g/mol
Punto di fusione: 102…105 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02674797
CAS Number: 107534-96-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %