Stampa…
Sildenafil
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
463240010 463242500
ACRO463240010EA 228 EUR
ACRO463240010 ACRO463242500
Sildenafil
Sildenafil
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₃₀N₆O₄S
Peso molecolare: 474,58 g/mol
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00867528
CAS Number: 139755-83-2
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %