Stampa…
Famciclovir
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol Diacetate, 2-(2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl)propane-1,3-diyl diacetate
463170010 463170050
ACRO463170010EA 79.1 EUR
ACRO463170010 ACRO463170050
Famciclovir
Famciclovir
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₁₉N₅O₄
Peso molecolare: 321,34 g/mol
Punto di fusione: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866964
CAS Number: 104227-87-4
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %