Altretamine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
463090010
463090050
ACRO463090010EA
97.8
EUR
ACRO463090010
ACRO463090050
Altretamine
Altretamine
- Bioactive
Formula:
C₉H₁₈N₆ Punto di fusione: 171…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00549245 CAS Number: 645-05-6 |
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 171 to 175 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |