Stampa…
Adefovir dipivoxil
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-[2-[Bis(pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl]adenine, ((((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphoryl)bis(oxy))bis(methylene) bis(2,2-dimethylpropanoate)
463080010 463080100
ACRO463080010EA 82.6 EUR
ACRO463080010 ACRO463080100
Adefovir dipivoxil
Adefovir dipivoxil
  • Bioactive
Formula: C₂₀H₃₂N₅O₈P
Peso molecolare: 501,48 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00869897
CAS Number: 142340-99-6
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %