Stampa…
Tigecycline
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-tert-Butylglycylamidominocycline, (4S,4aS,5aR,12aS)-9-(2-(tert-Butylamino)acetamido)-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
463060010 463062500
ACRO463060010EA 489 EUR
ACRO463060010 ACRO463062500
Tigecycline
Tigecycline
  • Bioactive
Formula: C₂₉H₃₉N₅O₈
Peso molecolare: 585,658 g/mol
Punto di fusione: 165…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00935753
CAS Number: 220620-09-7
Visualizza i codici
Appearance Almost white to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥97.5 %