Stampa…
Ritalinic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
463000010 463000050
ACRO463000010EA 58.5 EUR
ACRO463000010 ACRO463000050
Ritalinic acid
Ritalinic acid
  • Bioactive
Formula: C13H17NO2
Punto di fusione: 245 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200695
CAS Number: 19395-41-6
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %