Stampa…
Meropenem trihydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
462810010 462810050
ACRO462810010EA 79 EUR
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem trihydrate
Meropenem trihydrate
  • Bioactive
Formula: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Punto di ebollizione: 627 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08600005
CAS Number: 119478-56-7
Visualizza i codici
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)