Stampa…
Lumiracoxib
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-((2-chloro-6-fluorophenyl)amino)-5-methylphenyl)acetic acid, CGS-35189, COX-189,  
462801000 462802500
ACRO462801000EA 123 EUR
ACRO462801000 ACRO462802500
Lumiracoxib
Lumiracoxib
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₁₃ClFNO₂
Peso molecolare: 293.72 g/mol
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07186254
CAS Number: 220991-20-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %