Stampa…
Carvedilol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
462450010 462450050
ACRO462450010EA 33.2 EUR
ACRO462450010 ACRO462450050
Carvedilol
Carvedilol
  • Bioactive
Formula: C₂₄H₂₆N₂O₄
Punto di fusione: 114…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00864692
CAS Number: 72956-09-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %