Stampa…
Parthenolide
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
462151000 462155000
ACRO462151000EA 142 EUR
ACRO462151000 ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₂₀O₃
Peso molecolare: 248,32 g/mol
Punto di fusione: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134592
CAS Number: 20554-84-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Solubility (5% in CHCl3) Clear solution
HPLC ≥98.5 %