MOPS sale di sodio (3 - (4-morfolino)-2-acido idrossipropansolfonico sale di sodio)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate
- Bioactive
Formula:
C₇H₁₄NNaO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070007 CAS Number: 79803-73-9 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Total base | ≥98.5 % |
Water | ≤0.5 % |
UV | at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W) |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |