Stampa…
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
462030050 462030250
ACRO462030050EA 71.2 EUR
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Formula: C₂H₄Cl₆Si₂
Peso molecolare: 296,92 g/mol
Punto di fusione: 24…25 °C
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013601
CAS Number: 2504-64-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %