Stampa…
Khellin ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Visammin, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
461800050 461800250
ACRO461800050EA 84.9 EUR
ACRO461800050 ACRO461800250
Khellin ≥95%
Khellin
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₁₂O₅
Peso molecolare: 260,25 g/mol
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005007
CAS Number: 82-02-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Water ≤1 %
GC ≥94 %