Stampa…
Asiaticoside ≥92%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
461670010 461670050
ACRO461670010EA 192 EUR
ACRO461670010 ACRO461670050
Asiaticoside ≥92%
Asiaticoside
  • Bioactive
Formula: C₄₈H₇₈O₁₉
Punto di fusione: 230…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06642601
CAS Number: 16830-15-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥92.0 %