Stampa…
L-Biopterin ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
461660010 461662500
ACRO461660010EA 755 EUR
ACRO461660010 ACRO461662500
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
  • Bioactive
Formula: C₉H₁₁N₅O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036787
CAS Number: 22150-76-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %