Stampa…
Sodio fosfato bibasico diidrato ≥98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
448150010 448150050
ACRO448150010EA 36.3 EUR
ACRO448150010 ACRO448150050
Sodio fosfato bibasico diidrato ≥98%, extra puro
Sodio fosfato bibasico diidrato
  • Reagent for chemical synthesis
Formula: Na₂HPO₄·2H₂O
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149182
CAS Number: 10028-24-7
Visualizza i codici
Appearance White to almost white or colorless Crystalline powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (130°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm