Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassio fosfato monobasico
447370010 447370500 447372500
ACRO447370010EA 544 EUR
ACRO447370010 ACRO447370500 ACRO447372500
Potassio diidrogeno fosfato per HPLC
Potassio diidrogeno fosfato
  • analytical reagent
Formula: KH₂PO₄
Peso molecolare: 136.09 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test