Stampa…
5-Isopropyl-2-methylphenol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368340250 368341000
ACRO368340250EA 28.2 EUR
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropyl-2-methylphenol
5-Isopropyl-2-methylphenol
  • Bioactive
Formula: C₁₀H₁₄O
Punto di ebollizione: 238 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 0,976
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002236
CAS Number: 499-75-2
UN: 3145
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %