Stampa…
Thymoquinone
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
305070010 305070050
ACRO305070010EA 42.6 EUR
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone
  • Bioactive
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 230…232 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 43…44 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001602
CAS Number: 490-91-5
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %