Stampa…
8-Azaguanine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3,6-dihydro-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 5-Amino-1,4-dihydro-7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, Azaguanine-8, Pathocidine, 8-Azaguanine, Guanazolo, 5-Amino-1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-ol
229920010 229920050
ACRO229920010EA 88.4 EUR
ACRO229920010 ACRO229920050
8-Azaguanine
8-Azaguanine
  • Bioactive
Formula: C₄H₄N₆O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00056937
CAS Number: 134-58-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥94 %