Stampa…
Atrazina
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-1,3,5-triazina
161680050 161680250
ACRO161680050EA 110 EUR
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazina
Atrazina
  • Bioactive
Formula: C₈H₁₄ClN₅
Peso molecolare: 215,69 g/mol
Punto di fusione: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041810
CAS Number: 1912-24-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %