Stampa…
6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
121310250 121311000
ACRO121310250EA 69 EUR
ACRO121310250 ACRO121311000
6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
6-Propyl-2-thiouracil
  • Bioactive
Formula: C₇H₁₀N₂OS
Peso molecolare: 170.24 g/mol
Punto di ebollizione: 448
Punto di fusione: 218…221 °C
Flash Pt: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006041
CAS Number: 51-52-5
Merck Index: 12,08054
Visualizza i codici
Appearance White to yellowish white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 221 °C
Titration ≥97.5 %