Stampa…
Core samplers
Fornitore: BURKLE
5310-0001 5310-0002 5310-0003
331-0374EA 810 EUR
331-0374 331-0375 331-0376
Core samplers
Campionatori Campionatori per Solidi
Questi campionatori a lancia possono essere utilizzati per campionamenti di materiali bulk, che possono facilmente diventare collosi o presentare depositi a causa della forma del particolato.
  • In acciaio inox AISI 316
  • Per materiali bulk che tendono a diventare facilmente collosi o a depositarsi
In confronto ai campionatori standard “multistrato” per materiali bulk, il campionatore a lancia in due parti non ha uno spazio di dimensioni tali da rischiare che il campione rimanga bloccato mentre viene rimosso. Ciò consente di prelevare un campione adeguato di polveri e granulati attraverso più strati, come sfere di vetro o polveri metalliche.
A seconda della dimensione, il campionatore in acciaio inox può essere utilizzato in un’ampia gamma di contenitori differenti, per esempio grandi sacche o piccoli contenitori. Il campionatore per materiali bulk preleva un campione rappresentativo in profondità ed è ideale per utilizzi vari in laboratorio e nelle applicazioni industriali.
Informazioni per l'ordine: La consegna include il campionatore (con asta perforante e tubo perforante) e clip di fissaggio.