Stampa…
1-Metilimidazolo, anidro, AcroSeal® per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
465290010 465290025
465290010.EA 364 EUR
465290010. 465290025.
1-Metilimidazolo, anidro, AcroSeal® per biochimica
1-Metilimidazolo
Formula: C₄H₆N₂
Punto di ebollizione: 198 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
MDL Number: MFCD00005292
CAS Number: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %