Stampa…
Resina per cromatografia a scambio ionico, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimodale
Fornitore: Avantor
7603-01EA 208.21 EUR
7603-01 7603-02 7603-03 7603-04 7603-05
Resina per cromatografia a scambio ionico, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimodale
Sorbenti per cromatografia Flash Sorbenti per HPLC
La resina per cromatografia J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimodale a scambio ionico (IEX) funziona come una resina a scambio anionico forte con una migliore selettività per una separazione superiore nelle applicazioni di cromatografia di processo.
Grazie a una chimica di superficie proprietaria che combina la funzionalità di scambio anionico forte con le fasi di scambio anionico debole e l'idrofilia, i terreni per cromatografia a scambio cationico multimodale BAKERBOND® PolyQUAT utilizzano la loro selettività unica per consentire prestazioni di purificazione più elevate in una vasta gamma di prodotti biofarmaceutici.
Designed and manufactured by Avantor to the high standards established for our J.T.Baker® brand chemicals, BAKERBOND® PolyQUAT ion exchange resin can be used with other J.T.Baker® BAKERBOND® resins to enhance the separation power of your chromatography process steps.
Informazioni per l'ordine: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.