Stampa…
Resina per cromatografia a scambio ionico, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimodale
Fornitore: Avantor
7585-01EA 207.71 EUR
7585-01 7585-03 7585-05 7585-04 7585-02
Resina per cromatografia a scambio ionico, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimodale
Sorbenti per cromatografia Flash Sorbenti per HPLC
La resina per cromatografia J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™ multimodale a scambio ionico (IEX) funziona come una resina a scambio anionico debole con una migliore selettività per una separazione superiore nelle applicazioni di cromatografia di processo.
Grazie a una chimica di superficie proprietaria che combina la funzionalità di scambio anionico debole con l'idrofilia, i terreni per cromatografia a scambio cationico multimodale BAKERBOND® PolyPEI utilizzano la loro selettività unica per consentire prestazioni di purificazione più elevate in una vasta gamma di prodotti biofarmaceutici.
Progettata e prodotta da Avantor secondo gli elevati standard stabiliti per i nostri prodotti chimici di marchio J.T.Baker®, la resina a scambio ionico PolyPEI BAKERBOND® può essere utilizzata con altre resine J.T.Baker® BAKERBOND® per migliorare il potere di separazione delle tue fasi del processo cromatografico.
Informazioni per l'ordine: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.