Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato, anidro ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodio fosfato monobasico
85916.150EA 57.5 EUR
85916.150 85916.230
Sodio diidrogeno fosfato, anidro ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Sodio diidrogeno fosfato
Formula: NaH₂PO₄
Peso molecolare: 119,98 g/mol
Punto di fusione: ∼650 °C
Densità: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003527
CAS Number: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Assay ≥ 99 %
Appearance White crystalline powder
Filter test Conforms to standard
RP gradient test Conforms to standard
Solubility in water (0.1 g/ml; 25°C) Colourless, complete
pH (20°C; 10 %) 4,0 - 4,5
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,06
Absorbance (280 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (320 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (500 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02