Stampa…
Etere di petrolio, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23857.320EA 120 EUR
23857.320 23857.460
Etere di petrolio, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 100…140 °C (1013 hPa)
Densità: 0.7
Flash Pt: -10
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 140 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm