Stampa…
Forni a muffola con porta ribaltabile, Tmax 1100 °C e controller R7, serie LE (LE 1/11 - LE24/11)
Fornitore: NABERTHERM
LE013K17N1 LE022K17N1 LE062K17N1 LE142K17N1 LE241K17N1
455-0927EA 1960 EUR
455-0927 455-0928 455-0929 455-0930 455-0934
Forni a muffola con porta ribaltabile, Tmax 1100 °C e controller R7, serie LE (LE 1/11 - LE24/11)
Stufe Muffole
Grazie al loro conveniente rapporto qualità/prezzo e all’elevata velocità di riscaldamento, questi forni a muffola compatti sono ideali per molte applicazioni in laboratorio. Caratteristiche di qualità sono l'alloggiamento del forno a doppio strato in acciaio inossidabile antiruggine e la loro costruzione compatta e leggera. Gli elementi riscaldanti racchiusi in tubi di vetro al quarzo rendono questi modelli molto affidabili per molteplici applicazioni. I forni hanno una Tmax di 1100 °C e una temperatura di lavoro di 1050 °C.
  • Riscaldamento da due lati tramite elementi riscaldanti protetti in tubi di vetro al quarzo
  • Tempo di riscaldamento rapido
  • Uso esclusivo di materiali isolanti secondo la normativa CE no. 1272/2008 (CLP). Questo significa esplicitamente che la lana di allumino silicato, conosciuta anche come 'fibra ceramica refrattaria' (RCF), che è probabilmente cancerogena, non viene utilizzata
  • Sostituzione semplice di elementi riscaldanti e isolamento
  • Sportello ribaltabile utilizzabile anche come piattaforma di lavoro
Questi forni sono dotati di controller non programmabile R7. Tutte le unità richiedono un alimentatore monofase da 220 a 240 V.
* Uniformità di temperatura di ± 5 in una postazione di lavoro vuota superiore a 800 °C.
Informazioni per l'ordine: Gli accessori opzionali includono camino, camino con ventilatore (solo per LE 6/11 - LE 24/11) o convertitore catalitico con ventilatore (solo per LE 6/11 - LE 24/11).
Attenzione: La massima temperatura d’esercizio continua deve essere di 50 °C inferiore alla temperatura massima del modello illustrato nella tabella.
Nota di riferimento tempo di riscaldamento: tempo di riscaldamento del forno vuoto e chiuso fino a Tmax -100 K (se collegato a 230 V 1/N/PE).