Stampa…
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Fornitore: VWR Collection
181-0594EA 2266 EUR
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Pompe Pompe peristaltiche
Le varianti di pompe peristaltiche VWR® offrono una selezione di pompe dosatrici con diverse teste integrate nel corpo della pompa. Coprono un'ampia gamma di settori applicativi nei laboratori e nel settore industriale.
  • Le teste delle pompe sono di resistente plastica PPS, le teste mono o multicanale sono integrate nel corpo della pompa
  • Dosaggio preciso con rotazione destra-sinistra grazie al motore regolabile con precisione
  • Funzione di calibrazione
  • Funziona con motore DC senza spazzole, da 110 a 240 VDC, 50/60 Hz
  • La robustezza e la stabilità prevengono
More Product Information
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Visualizza i codici
Specifiche
Modello PDP 6116 PDP 6124 PDP 6408 PDP 6808
Environmentally Preferable
Canali 1 1 4 8
Reversibile + + + +
Portata di flusso min. 0 ml/min 0 ml/min 0 ml/min 0 ml/min
Portata di flusso max. 1.415 ml/min 4.200 ml/min 53 ml/min 53 ml/min
Intervallo di velocità 0 - 400 min⁻¹ 0 - 400 min⁻¹ 0 - 100 min⁻¹ 0 - 100 min⁻¹
Protezione IP IP 31 IP 31 IP 31 IP 31
L×P×A 161×315×240 mm 161×320×240 mm 161×335×240 mm 161×380×240 mm
Peso 4,1 kg 4,7 kg 4,7 kg 5,4 kg