Stampa…
Sistemi di purificazione dell'acqua, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Fornitore: Merck
ZIQ7003T0C ZIQ7005T0C ZIQ7010T0C ZIQ7015T0C
171-1378EA 19720 EUR
171-1378 171-1379 171-1380 171-1381
Sistemi di purificazione dell'acqua, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Un sistema integrato per acqua ultrapura e pura, intelligente, facile da usare e rispettoso dell'ambiente.
  • Fornisce acqua sia ultrapura che pura da un massimo di 4 dispenser POD
  • Quattro portate di produzione di acqua pura (3, 5, 10 o 15 L/h)
  • Tre dimensioni di serbatoio (25, 50 o 100 L)
  • Opzioni d’installazione salva-spazio e senza ingombro, sul muro, sotto il banco o entrambi
  • Ampia selezione di applicazioni POD-Paks, per soddisfare ogni vostra esigenza applicativa
  • Piani d’assistenza personalizzati e una serie di opzioni di supporto aggiuntive
Il sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 è un sistema di depurazione dell'acqua completamente integrato e moderno che fornisce acqua di qualità ultrapura (Tipo 1) e pura (Tipo 2) direttamente da una fonte d’acqua di rubinetto. Il sistema integra la tecnologia di elettrodeionizzazione (EDI), touch screen intuitivi, Q-POD\174, dispensatori ultrapuri e puri E-POD\174 e lampade UV senza mercurio. Il sistema offre un design ergonomico e compatto per migliorare la produttività del laboratorio, ridurre gli sprechi e accelerare la ricerca.
Esaltare l’efficienza quotidiana:
I dispenser E-POD® e Q-POD® sono compatti, ergonomici e intuitivi, rendendo il lavoro di laboratorio più facile e piacevole che mai. Meno ingombro sui banchi consente di risparmiare spazio.
Funzionamento ecologico:
Lampade UV senza mercurio, minore spreco d'acqua e gestione dei dati senza carta.
Intelligenza ottimizzata:
HMI intelligente e intuitivo con informazioni chiare su stato, avvisi, allarmi, conseguenze e connettività con la nuova abilitazione Wi-Fi.
Minimizzare l'incertezza - Aumentare l'affidabilità:
POD-Paks fornisce la soluzione perfetta per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni più varie. Ogni lucidatrice Application-Pak prende di mira contaminanti specifici e li rimuove direttamente dal dispenser POD.
Certificazioni: I sistemi Milli-Q®IQ 7003 e Milli-Q®IQ 7005 sono stati testati da un'azienda indipendente e accreditata per la conformità alle direttive CE in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Su richiesta è possibile consultare il report. Inoltre, il sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 è costruito utilizzando componenti e pratiche raccomandate da UL ed è stato contrassegnato cUL.