Stampa…
VWR®, Bilance semi-micro SM Classic: display LCD
Fornitore: VWR Collection
611-3537EA 2350 EUR
611-3537 611-3539 611-3542 611-3534 611-3549 611-3547 611-5614
VWR®, Bilance semi-micro SM Classic: display LCD
Bilance
These semi-micro balances have a resolution of 0,01 mg and are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automatic internal calibration and are characterised by their high level of precision and repeatability. They provide an excellent price/performance ratio, thanks to continuous intensive research and study of how weighing works. All models have a stainless steel top pan.
  • Sensore di pesata integrato per una maggiore stabilità e un tempo di risposta veloce
  • Livelli di filtrazione e unità di misura selezionabili
  • Pesata di controllo (funzione di allarme), totalizzazione del peso e funzioni di conteggio degli articoli, determinazione della densità
  • Calibrazione interna automatica e collegamento RS232 di serie
For models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name) the user can choose three ways to calibrate:
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certificazioni: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informazioni per l'ordine: Supplied with mains adapter and universal plug suitable for use in EU and UK and plastic in use protective cover. Optional accessories include density determination kit and serial printer.
Attenzione: I modelli con suffisso D prevedono un doppio range, i modelli "i" sono dotati di calibrazione interna.