Stampa…
Circolatori refrigerati e riscaldanti, MAGIO™ serie MS
Fornitore: Julabo GmbH
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1 9032757
461-1429EA 8440 EUR
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1 JULA9032757
Circolatori refrigerati e riscaldanti, MAGIO™ serie MS
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Termostati a circolazione riscaldanti/raffreddanti
La serie MAGIO™ di circolatori refrigeranti e riscaldanti funzionano con una gamma di temperatura operativa che va da –50 a +300 °C e con una capacità riscaldante fino a 3 kW. Con la loro potente pompa di pressione/aspirazione, le unità MAGIO™ sono ideali per applicazioni a temperatura esterna. Una vasta gamma di accessori e un'eccellente dinamica fanno sì che i circolatori MAGIO™ possano essere adattati in modo modulare e individuale alle applicazioni.
  • Bright, easy to read display
  • Integrated programmer allows temperature time profiles to be run
  • Stainless steel wetted parts mean units are ideal for demanding external applications
  • Automatic shut off in the event of high temperature or low liquid level to avoid any potential damage
  • Bath tanks have high quality thermal insulation to save energy and a built-in drain tap
  • Powerful, continuously adjustable pressure/suction pump
  • Choice of models with environmentally-friendly natural refrigerant
Il moderno display touch TFT a colori ad alta risoluzione ha un'interfaccia utente multilingue e mostra tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio. Tre grandi schermate principali predefinite visualizzano chiaramente dati e grafici con varie priorità di applicazione. Tutte le funzioni del display sono facili da usare con un dito.
Le interfacce moderne rendono facile il controllo remoto e la gestione pratica dei dati, oltre a permettere l'integrazione nelle strutture di processo. Tutte le unità MAGIO™ hanno una connessione PT100 integrata, interfaccia USB, RS232 ed Ethernet. Sono disponibili interfacce analogiche come accessori opzionali.
Portata massima/pressione massima: 31 L/min, 0,92 bar (pressione), 0,4 bar (aspirazione)
Certificazioni: Classification III according to DIN 12876-1. IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
Informazioni per l'ordine: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner Ø (pump connections M16×1 male).
Attenzione: Nota: capacità refrigerante a +20; 0; −10; −20; −30 e −40 °C