Stampa…
Termostati, Serie MAGIO™ MS e MX
Fornitore: Julabo GmbH
9032504 9033506 9033512 9033526
461-1423EA 4730 EUR
461-1423 461-1424 461-1425 461-1426
Termostati, Serie MAGIO™ MS e MX
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Bagni con circolatori integrati
MAGIO™ funziona con un range di temperatura da 20 a +300 °C e potenza termica fino a 3 kW. Con la loro potente pompa di pressione/aspirazione, le unità MAGIO™ sono ideali per applicazioni di controllo esterno della temperatura. Un'ampia gamma di accessori e un'eccellente dinamica fanno sì che i circolatori MAGIO™ possano essere adattati modularmente e specifico per le diverse applicazioni.
  • Il sistema di programmazione integrato consente l'esecuzione di profili temporali di temperatura
  • I componenti in acciaio inossidabile significano che le unità sono ideali per applicazioni di controllo esterno della temperatura
  • Spegnimento automatico in caso di alta temperatura o basso livello del liquido per evitare potenziali danni
  • Display luminoso e di facile lettura
  • I bagni hanno un isolamento termico di alta qualità per risparmiare energia e un rubinetto di scarico integrato
  • Pompa di pressione/aspirazione potente e regolabile in continuo
Il moderno display touch TFT a colori ad alta risoluzione ha un'interfaccia utente multilingue e mostra tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio. Tre grandi schermate principali predefinite visualizzano chiaramente dati e grafici con varie priorità applicative. Tutte le funzioni del display sono facili da usare con la punta delle dita.
Le moderne interfacce rendono possibile la gestione dei dati facile e pratica da remoto oltre a consentire l'integrazione nelle strutture di processo. Tutte le unità MAGIO™ sono dotate di connessione PT100 integrata, interfaccia USB, RS232 ed Ethernet. Le interfacce analogiche sono disponibili come accessori opzionali.
Massimo portata / max. pressione:
31 L/min, 0,92 bar (pressione), 0,4 bar (aspirazione)
Certificazioni: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.