Stampa…
Titolatori Titronic® 500 e TitroLine® 7000
Fornitore: SI Analytics
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 6950 EUR
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Titolatori Titronic® 500 e TitroLine® 7000
Titolatori
Titolatori automatici TitroLine® 7000 utilizzati nei laboratori di aziende di ciclo integrato con fornitura idrica e impianti di trattamento di acque reflue, industria alimentare e chimica. Applicazioni tipiche: titolazione dell'alcalinità e dell'anidride carbonica, azoto (metodo Kjeldahl), cloruro, COD, acidità, ioduro e altri parametri specifici. La buretta a pistone Titronic® 500 viene utilizzata in tutti i settori industriali. Applicazioni: tutte le operazioni di dosaggio e titolazione manuali e preparazione dei campioni.
  • Display TFT brillante a contrasto elevato
  • Unità compatte intercambiabili (da 5/10/20/50 ml) in grado di memorizzare tutti i dati specifici del reagente e le dimensioni dell'unità (solo TitroLine® 7000)
  • Possibilità di collegare agitatore, tastiera, stampante, bilancia, PC e dispositivo di memorizzazione USB tramite le 3 porte USB e le 2 porte RS232
  • Metodi e formule standard per generare facilmente fino a 50 metodi definiti dall'utente
  • Funzioni comuni: titolazione manuale, operazioni di dosaggio, formule per calcoli vari
  • La flessibilità (unità intercambiabili) ne fa la soluzione ideale per i clienti che necessitano di un titolatore per molte applicazioni diverse
TitroLine® 6000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
TitroLine® 7000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
Informazioni per l'ordine: Unità di base Titronic® 500: fornita con agitatore magnetico TM 235, unità intercambiabile (20 ml), asta di supporto TZ 1510, morsetto per elettrodo Z 305, controller manuale TZ 3880 e alimentatore (100 - 240 V).
Unità di base TitroLine® 7000: fornita con agitatore magnetico TM 235, unità intercambiabile (10, 20 o 50 ml), completa di bottiglia in vetro ambrato per reagente di titolazione, adattatori per bottiglie GL 45 e S 40, tubi flessibili, provetta contagocce e puntale di titolazione.