Stampa…
Vetrini per microscopio, Corning®
Fornitore: Corning
2947-75X25 2947-75X38 2947-75X50 2948-75X25 2949-75X25 2947-75X50_72
734-4035EA 377.83 EUR
734-4035 734-4036 734-4037 734-4039 734-4040 CORN2947-75X50_72
Vetrini per microscopio, Corning®
Vetrini Vetrini per Microscopia
Vetrini smerigliati su un lato o su entrambi i lati oppure piatti.
  • Trasparenza migliorata in vetro bianco trasparente
  • Vetrini smerigliati sottoposti a sabbiatura, scrittura facile e lettura chiara
  • Ogni vetrino viene ispezionato per rilevare schegge e bordi irregolari prima della spedizione