Stampa…
Trietilammina ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
85908.180EA 56.2 EUR
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Trietilammina ≥99%, GPR RECTAPUR®
Trietilammina
Formula: (C₂H₅)₃N
Punto di ebollizione: 90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009051
CAS Number: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8),
Merck Index: 13,09740
Visualizza i codici
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Indice di rifrazione (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %