Stampa…
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Fornitore: Lovibond
71307000 71307500
LOVI71307000EA 5400 EUR
LOVI71307000 LOVI71307500
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Gli strumenti della serie XD sono ideali per l'analisi di routine e spettrale. Come veri e propri 'tuttofare', l'XD 7000 e l'XD 7500 facilitano le routine di lavoro, in particolare con il riconoscimento automatico dei metodi mediante codici a barre, il riconoscimento automatico delle cuvette e più di 150 metodi pre-programmati. Oltre al controllo di qualità analitica, essi supportano anche le buone pratiche di lavoro (BPL). Gli strumenti sono disponibili insieme a cuvette con codice a barre e una vasta gamma di accessori da un unico fornitore - il che è anche facile da portare con sé. L'ottica a fascio di riferimento di alta qualità, la facilità d'uso e l'applicabilità globale multilingue completano la versatilità degli spettrofotometri VIS e UV/VIS, che sono anche attrezzati per un uso flessibile in loco.
  • Ottica del fascio di riferimento di alta qualità
  • Riconoscimento automatico del test tramite sistema di codici a barre
  • Riconoscimento automatico della cuvetta
  • Sostegno alla garanzia di qualità analitica
  • Più di 150 metodi analitici preprogrammati
  • Metodi di misurazione multistep e a lunghezza d'onda multipla liberamente programmabili
  • Misure cinetiche
  • Display a colori brillanti, Porta Ethernet, USB A e USB B
Tecnologia all'avanguardia: Gli spettrofotometri XD 7000 e XD 7500 sono dotati di tecnologia del raggio di riferimento rispettivamente VIS / UV / VIS.
Riconoscimento automatico dei test: Ciascuno degli oltre 150 metodi Lovibond® preprogrammati è identificato da un codice a barre, così come dal tipo di cuvetta.
Assicurazione analitica della qualità: Le procedure standard per la garanzia di qualità analitica supportano la verifica del fotometro, del sistema nel suo complesso (compresa la metodologia chimica) e la verifica degli effetti della matrice.
Livelli di sicurezza incorporati: I dispositivi supportano l'assegnazione di password e l'assegnazione di fino a tre diversi livelli di diritti.
Funzioni aggiuntive: Misurazione della trasmissione e dell'assorbimento, scansione dello spettro, analisi cinetica e creazione di metodi definiti dall'utente.
Interfacce per l'elaborazione dei dati: Desiderate elaborare ulteriormente i vostri dati Con Ethernet, USB B, USB A, USB A per memoria esterna, tastiera, lettore di codici a barre e stampante sono disponibili diverse varianti.