Stampa…
di-Sodio tetraborato, anidro ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
87097.230EA 71.7 EUR
87097.230 87097.290 87097.460
di-Sodio tetraborato, anidro ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
di-Sodio tetraborato
Formula: Na₂B₄O₇
Peso molecolare: 201,22 g/mol
Punto di ebollizione: 1575 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 742 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081185
CAS Number: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) min. 98 %
Insoluble in water max. 0,05 %
Chlorides (Cl) max. 0,05 %
Phosphates (as PO4) max. 0,005 %
Sulfates (SO4) max. 0,05 %
Calcium (Ca) max. 0,02 %
Copper (Cu) max. 0,005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0,005 %
Iron (Fe) max. 0,005 %
Lead (Pb) max. 0,005 %
Magnesium (Mg) max. 0,02 %
Nickel (Ni) max. 0,005 %
Potassium (K) max. 0,05 %