Stampa…
Autoclavi verticali, FVA/A1
Fornitore: FEDEGARI
MBX2 MBX3
481-0623EA 0 EUR
481-0623 481-0624
Autoclavi verticali, FVA/A1
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
Gli sterilizzatori con controllo a microprocessore automatico FVA/A1, nella loro versione base senza opzioni, possono sterilizzare materiali sia solidi che liquidi. L'uso delle opzioni disponibili rende possibile la sterilizzazione dei materiali solidi con vuoto in pre e post-sterilizzazione per un'asciugatura efficace e cicli più rapidi, la sterilizzazione di liquidi in contenitori aperti, la sterilizzazione di carichi ad alto rischio patogeno senza impiego di effluenti infetti.
  • Camera di sterilizzazione in acciaio inox AISI 316L
  • Coperchio incernierato