Stampa…
Termoigrometri digitali, testo 635
Fornitore: TESTO
0560.6351 0563.6352
620-1201EA 357 EUR
620-1201 620-0218
Termoigrometri digitali, testo 635
Igrometri Termoigrometri digitali
Termoigrometri per misurazioni di temperatura e umidità. Fino a tre sonde visualizzabili contemporaneamente. I dati possono essere trasmessi tramite infrarossi alla stampante.
  • Umidità dell'aria, umidità, pressione e punto di rugiada del materiale
  • Stampante per la documentazione in loco dei dati della misurazione
  • Sonde radio per temperatura e umidità
  • Classe di protezione IP 54
  • Visualizzazione immediata della differenza del punto di rugiada tra l'aria ambiente e la superficie della parete durante l'analisi dell'umidità su pareti e soffitti
  • Lo strumento 635-2 può essere utilizzato anche con una sonda
W×D×H: 220×74×46 mm
Informazioni per l'ordine: Fornito di: Batteria AA per una durata di circa 200 ore e protocollo di calibrazione.