Stampa…
Bagni termostatati ad acqua, ECO
Fornitore: LAUDA
L001096 L001097 L001098 L001099 L001100 L001101 L001102 L001103 L001125 L001126 L001127 L001128 L001129 L001130 L001131 L001132 L001154 L001155 L001156 L001157 L001158 L001159 L001160 L001161
461-1288EA 2640 EUR
461-1288 461-1236 LAUDL001098 461-1239 461-1289 461-1237 461-1238 461-1240 LAUDL001125 LAUDL001126 LAUDL001127 LAUDL001128 LAUDL001129 LAUDL001130 LAUDL001131 LAUDL001132 LAUDL001154 LAUDL001155 LAUDL001156 LAUDL001157 LAUDL001158 LAUDL001159 LAUDL001160 LAUDL001161
Bagni termostatati ad acqua, ECO
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Bagni con circolatori rimovibili
ECO units with transparent plastic baths provide visibility in all cases where test samples need to be observed during thermostating. The thermostats with polycarbonate baths can be used in the temperature range of up to 100 °C. They have a filling volume of 5 up to 20 litres. The 15 litre (or larger) Silver and Gold baths accommodate up to three capillary viscometers. The Silver and Gold ET 6, ET 12 and ET 20 models are equipped with a cooling coil as standard. Bath/circulation thermostats have menu navigation in plain text for user friendly operation. Various interface modules are available as optional accessories.
  • Pompa Vario con sei stadi regolabili
  • Interruttore di portata per il controllo della portata tra circolazione interna ed esterna
  • Visualizzazione simultanea della temperatura impostata ed effettiva
  • Impostazione di sovratemperatura tramite menu
  • Interfaccia USB di serie
Controller Silver.
Potenza riscaldante 2 kW, range di temperatura d'esercizio fino a 100 °C. Display LCD, risoluzione dell'indicazione di 0,01 °C. Modulo di programmazione con un programma e 20 segmenti.
Controller Gold
Potenza riscaldante 2,6 kW, range di temperatura d'esercizio fino a 100 °C. Display TFT a colori, risoluzione dell'indicazione di 0,01 °C. Modulo di programmazione con cinque programmi e 150 segmenti. Visualizzazione grafica dei profili di temperatura. Funzione di aumento progressivo e timer.
Capacità massima della pompa:
Tutti i modelli: 22 L/min, 0,55 bar
Informazioni per l'ordine: Forniti con serpentina di raffreddamento (tranne i modelli ET 15 S e ET 15 G). Il modello ET 15 S è fornito di serie con pompa di circolazione con ugelli in plastica di diametro 13 mm, il modello ET 15 G di pompa di circolazione con attacchi filettati M16×1. È disponibile un'ampia gamma di moduli e accessori opzionali, ad esempio coperchi per i modelli da 15 litri. Per ulteriori dettagli, contattare VWR.