Stampa…
Kit di soluzioni per elettroporazione, BTXpress™
Fornitore: BTX
45-0805 45-0802
732-1285EA 629 EUR
732-1285 732-1284
Kit di soluzioni per elettroporazione, BTXpress™
Reagenti per acidi nucleici Reagenti di trasformazione
BTXpress™ è una singola soluzione tampone, sviluppata per distribuire in modo rapido ed efficace geni nelle cellule di mammiferi, la cui trasfezione con sostanze chimiche o altri metodi non virali è stata precedentemente considerata 'difficile'. La trasfezione con soluzione per elettroporazione ad alte prestazioni ha la medesima efficacia sia per la veicolazione di DNA e sia per la veicolazione di siRINA nelle cellule di mammiferi.
  • Trasfezione estremamente efficiente di linee cellulari e cellule precedentemente considerate 'difficili'
  • Bassa tossicità per una migliore vitalità cellulare
  • Tampone unico da utilizzare al posto dei tamponi per elettroporazione standard per tutti i tipi di cellule di mammiferi
  • Ampia scelta tra le impostazioni per l' ottimizzazione dell'elettroporazione e la massima efficienza della trasfezione con strumenti BTX
  • Il maggior numero di trasfezioni per kit aggiunge valore al prodotto
Come soluzione universale, il reagente per elettroporazione BTXpress™ può essere utilizzato con diversi generatori di elettroporazione, compresi Amaxa™ Nucleofector®.
Informazioni per l'ordine: La soluzione per elettroporazione ad alte prestazioni BTXpress™ viene fornita in kit, con cuvette BTX Plus e pipette di trasferimento, o solo come tampone.