Stampa…
Bagni termostatati refrigerati, ECO
Fornitore: LAUDA
L001263 L001270 L001277 L001284 L001291 L001298 L001305 L001312 L001319 L001326 L001255
461-1254EA 6100 EUR
461-1254 461-1255 LAUDL001277 LAUDL001284 LAUDL001291 LAUDL001298 LAUDL001305 LAUDL001312 LAUDL001319 LAUDL001326 LAUDL001255
Bagni termostatati refrigerati, ECO
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
Bagni termostatati refrigerati con navigazione dei menu in formato testo per un funzionamento intuitivo. Sono disponibili diversi moduli di interfaccia come accessori. Tutti i modelli sono disponibili nelle varianti con raffreddamento ad aria o ad acqua.
  • Pompa Vario con sei stadi regolabili
  • Interruttore di portata per il controllo della portata tra la circolazione interna ed esterna
  • Visualizzazione simultanea della temperatura impostata ed effettiva
  • Impostazione di sovratemperatura tramite menu
  • Interfaccia USB di serie
Controller Silver: I criotermostati con controller Silver sono adatti per utilizzi nel range di temperatura da −50 a +200 °C. Sono dotati di serie di coperchio per bagno e pompa di circolazione per applicazioni esterne.
Potenza riscaldante 2 kW, range di temperatura d'esercizio fino a 200 °C
Display LCD, risoluzione dell'indicazione di 0,01 °C
Modulo di programmazione con un programma e 20 segmenti
Controller Gold: I criotermostati con controller Gold sono adatti per utilizzi nel range di temperatura da −50 a +200 °C.
Potenza riscaldante 2,6 kW, range di temperatura d'esercizio fino a 200 °C
Display TFT a colori, risoluzione dell'indicazione di 0,01 °C
Modulo di programmazione con cinque programmi e 150 segmenti
Visualizzazione grafica dei profili di temperatura
Funzione di aumento progressivo e orologio timer
Capacità massima della pompa:
Tutti i modelli: 22 L/min, 0,55 bar
Informazioni per l'ordine: Unità fornite con coperchio del bagno e tappi. I modelli S sono dotati di raccordi per pompa con nippli in plastica da 13 mm, i modelli G sono dotati di pompa di circolazione in acciaio inox con attacco filettato M16×1. W indica i modelli sono raffreddati ad acqua.
Attenzione: capacità refrigerante a +20; 0 e −20 °C (−15 °C per i modelli RE 415 S e RE 415 G).