Stampa…
Bagni termostatati con vasche in acciao inox, ECO
Fornitore: LAUDA
L001084 L001085 L001087 L001088 L001089 L001090 L001091 L001093 L001094 L001095 L001113 L001114 L001115 L001116 L001117 L001118 L001119 L001120 L001121 L001122 L001123 L001124 L001142 L001143 L001144 L001145 L001146 L001147 L001148 L001149 L001150 L001151 L001152 L001153
461-1207EA 2880 EUR
461-1207 461-1209 461-1213 461-1215 461-1217 461-1208 461-1210 461-1214 461-1216 461-1218 LAUDL001113 LAUDL001114 LAUDL001115 LAUDL001116 LAUDL001117 LAUDL001118 LAUDL001119 LAUDL001120 LAUDL001121 LAUDL001122 LAUDL001123 LAUDL001124 LAUDL001142 LAUDL001143 LAUDL001144 LAUDL001145 LAUDL001146 LAUDL001147 LAUDL001148 LAUDL001149 LAUDL001150 LAUDL001151 LAUDL001152 LAUDL001153
Bagni termostatati con vasche in acciao inox, ECO
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Bagni con circolatori rimovibili
Bagni termostatici con navigazione dei menu in formato testo, ideali per un funzionamento semplice.
  • Pompa Vario con sei stadi regolabili
  • Interruttore di portata per il controllo della portata tra la circolazione interna ed esterna
  • Visualizzazione simultanea della temperatura impostata ed effettiva
  • Impostazione di sovratemperatura tramite menu
  • Interfaccia USB di serie
Controller Silver:
I termostati riscaldanti con controller Silver sono adatti per un range di temperatura fino a 200 °C. Tutti i termostati riscaldanti sono dotati di serie di serpentina di raffreddamento.
Potenza riscaldante 2,0 kW, range di temperatura d'esercizio fino a 200 °C
Display LCD, risoluzione dell'indicazione di 0,01 °C
Modulo di programmazione con un programma e 20 segmenti
Controller Gold:
I termostati riscaldanti con controller Gold possono essere utilizzati in un range di temperatura fino a 200 °C. Tutti i termostati riscaldanti sono dotati di serie di serpentina di raffreddamento.
Potenza riscaldante di 2,6 kW, range di temperatura d'esercizio fino a 200 °C
Display TFT a colori, risoluzione di 0,01 °C
Controller con cinque programmi e 150 segmenti
Visualizzazione grafica dei profili di temperatura
Funzione di aumento progressivo e orologio timer
Capacità massima della pompa:
Tutti i modelli: 22 L/min, 0,55 bar
Informazioni per l'ordine: Forniti con vasca in acciaio inox e serpentina di raffreddamento. Il modello E4 S è completo di coperchio per vasca e raccordi per pompa con ugelli in plastica di diametro 13 mm, i modelli E4 G sono forniti di serie con coperchio per vasca e pompa di circolazione per applicazioni esterne con attacchi filettati M16×1. È disponibile un'ampia gamma di moduli opzionali e accessori, ad esempio coperchi per bagno. Per ulteriori dettagli, contattare VWR.