Stampa…
Kit illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification
Fornitore: Cytiva
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
25-6600-30EA 222 EUR
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
Kit illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification
Reagenti per acidi nucleici Reagenti di amplificazione isotermici
Il kit illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification, della famiglia di DNA polimerasi Phi29, è un kit adatto alla preparazione di DNA genomico su scala ridotta. Il protocollo è semplice e consente di ottenere una resa di 4 a 7 µg di DNA in meno di due ore. La lunghezza media del prodotto è di >10 kb. Il materiale di partenza può può essere sia DNA purificato mediante qualsisi kit in commercio o metodiche classiche di estrazione, sia lisato cellulare non purificato.
  • Rapida preparazione di DNA genomico su scala ridotta: 4 - 7 μg in <2 ore
  • Un solo semplice protocollo per per tutte le tipologie di campioni
  • Amplificazione rappresentativa dell'intero genoma
  • DNA di alta qualità per PCR, digestione con enzimi di restrizione, ibridazione, clonazione, genotipizzazione tramite CGH array ad alta resa e archivio di DNA
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Applicazione