Stampa…
Marker di peso molecolare, Rainbow™
Fornitore: Cytiva
RPN800E RPN755E RPN756E
RPN800EEA 303 EUR
RPN800E RPN755E RPN756E
Marker di peso molecolare, Rainbow™
Reagenti per elettroforesi Marker di pesi molecolari
I marker di peso molecolare Rainbow™ velocizzano e semplificano l'identificazione delle proteine su gel SDS-PAGE. I marker pronti all'uso forniscono bande più nitide e più intense su gel e blot e migliorano la spaziatura tra bande consentendo una determinazione del peso molecolare più accurata. I colori brillanti e ben distinti dei marker semplificano la conferma del trasferimento sulle membrane per blotting e dell'orientamento.
  • I marker Full-Range Rainbow™ (MW 12.000 - 225.000) utilizzano 10 distinte proteine con 6 diversi colori; i marker High-Range Rainbow™ (MW 12.000 - 225.000) utilizzano 8 distinte proteine con 6 diversi colori; i marker Low-Range Rainbow™ (MW 3.500 - 38.000) utilizzano 7 distinte proteine con 5 diversi colori
  • Monitoraggio dell'avanzamento della corsa elettroforetica delle proteine e valutazione dell'efficienza di trasferimento e del peso molecolare delle proteine sottoposte a blotting senza colorazione
  • Bande ad alta intensità, pre-colorate, in più colori per la distinzione di proteine strettamente correlate
  • Da utilizzare con SDS-PAGE
I marker di peso molecolare Rainbow™ contengono una miscela di proteine colorate singolarmente e associate in modo da produrre bande con uguale intensità cromatica. La concentrazione di proteine approssimata è di 1 - 2 mg/ml, a seconda del prodotto.
Conservazione: da -15 °C a -30 °C.
Informazioni per l'ordine: Each 250 µl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10×8 cm) or 25 large gels (20×20 cm).