Stampa…
Rack per criobox per provette per centrifuga
Fornitore: TENAK
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 102 EUR
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Rack per criobox per provette per centrifuga
Rack Supporti per cryobox
In acciaio inox.
  • Le scatole sono fissate con una fune di sicurezza
  • Utilizzabile con tutte le marche di congelatori
  • Per scatole di altezza di 130 mm
Per congelatori orizzontali. I rack sono progettati per essere utilizzati con scatole per provette da centrifuga e per scatole di dimensioni esterne fino a 132×137 mm (A×P).
Informazioni per l'ordine: le criobox devono essere ordinate separatamente.